Learn More
Horst™ HB Heizband
Marke:  Horst™ 20202
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10799632
  • 130.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Spezifikation
1,0 m
HB
250 w
Wärmeband
230 V
0,5 m
30 mm
Für sehr kleine Wickelradien
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Horst™ HB Heizband > Leistung: 250 W; Abmessungen (L x B): 1,0 m x 30 mm