Learn More
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Chlamydien-Kit mit direktem Immunfluoreszenz-Assay
Schnellnachweis und -bestimmung von Chlamydien in klinischen Proben oder Zellkulturen mit diesem direkten Immunfluoreszenz-Assay.
Marke:  Thermo Scientific™ K610111-2
633.11 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13225779
  • 780.00 CHF / 50 Tests
Verfügbar ab: 22-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Chlamydia -Antigen
Nachweis mittels Enzym-Immunoassay
50 Tests
IMAGEN™ Chlamydien-Kit
Chlamydien-Testkit
2 x Positiv-Kontrollkarte, Trägerflüssigkeit, Chlamydia -Testreagenz, Gebrauchsanleitung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6233934 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2025 Catalog NumberK610111-2
Chargennummer6230539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2025 Catalog NumberK610111-2
Chargennummer6183550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/02/2025 Catalog NumberK610111-2
Chargennummer6183549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/02/2025 Catalog NumberK610111-2
Chargennummer6183548 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2024 Catalog NumberK610111-2
Name des Produkts
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Chlamydien-Kit mit direktem Immunfluoreszenz-Assay >