Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ IMAGEN™ Chlamydia Positivkontrolle
Die Oxoid IMAGEN Chlamydia Positivkontrolle enthält acetonfixierte humane Epithelzellen, die mit Chlamydien infiziert wurden.
Marke:  Thermo Scientific™ S610930-2
Artikelnummer. 12603788
  • 137.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Oxoid IMAGEN Chlamydia Positivkontrolle r ist ein PTFE-beschichteter Objektträger aus Glas mit einer Vertiefung von 6 mm Durchmesser, die acetonfixierte humane Epithelzellen enthält, die mit Chlamydien infiziert wurden.
Einzeln in mit Stickstoff gefüllten Folienbeuteln verschweißt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IMAGEN™ Chlamydia-Positivkontroll-Objektträger
Chlamydien
Chlamydien-Kontrollobjektträger
1 Objektträger/Packung
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6245573 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2025 Catalog NumberS610930-2
Chargennummer6135731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog NumberS610930-2
Chargennummer6127317 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2024 Catalog NumberS610930-2
Chargennummer3770894 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2023 Catalog NumberS610930-2
Chargennummer3726323 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2023 Catalog NumberS610930-2
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ IMAGEN™ Chlamydia Positivkontrolle > 1 Objektträger/Packung