Learn More
SGE™ Autosampler-Spritzen
Die integrierte Diamond Spritzentechnologie gewährleistet wesentlich höhere Langlebigkeit, Klarheit und Genauigkeit. SGE Autosampler-Spritzen mit fester 42 mm-Kanüle mit Konusspitze sind speziell für den Einsatz in Agilent Autosamplern konzipiert.
Marke:  SGE™ 002812
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10481021
  • 81.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Große Temperaturbereiche
  • Erhöhte Laufruhe
  • Farbcodierte Spritzen nach Volumen
  • Auswahl an Nadelmessstärken- und -längenoptionen
Spezifikation
Spezifikation
23 ga.
Gaschromatographie
Autosampler-Spritze
1 Pk.
Konus
Befestigt
0.63 mm
42 mm
10F-AG-GT-0.63C
10 μl
Agilent GC-Autosampler 7693 A, 7673, 7683 und 6850 ALS
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
SGE™ Autosampler-Spritzen > Modell:10F-AG-GT-0.63C; AD:0,63mm; Gauge:23; Volumen:10 μl