Learn More
Cytiva illustra™ dNTP-Lösungen-Sets
Verwenden Sie dNTP-Sätze für optimale Leistung und Konsistenz. Cytiva Lifescience™ illustra™ Lösung dNTP-Sets sind frei von DNase-, RNase- und Nickel-Enzymaktivität.
291.00 CHF - 3230.00 CHF
Spezifikation
Format | Flüssig |
---|---|
pH | 7 |
Produkttyp | dNTP-Set |
Konzentration | 100 mM |
Reinheit | >99% |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10084724
|
Cytiva
28-4065-51 |
4 x 25 μm |
291.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10267704
|
Cytiva
28-4065-52 |
4 x 100 μm |
890.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10004304
|
Cytiva
28-4065-53 |
4 x 500 μm |
3230.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Mehr als 99 % Triphosphat-Reinheit (durch HPLC) für optimale Leistung und Konsistenz
- Pufferfreie und gebrauchsfertige Lösungen in verschiedenen Formaten
- Funktionell getestet für lange PCR und Sequenzierung
Bestellinformation
Kundenspezifische Formulierung, Prüfung, Verpackung und Kennzeichnung sind lieferbar
Spezifikation
Flüssig | |
dNTP-Set | |
>99% | |
Funktional getestet für lange PCR und Sequenzierung, Nukleinsäureamplifikation, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressions-Profiling |
7 | |
100 mM | |
Farblos |
Sicherheit und Handhabung
- dATP, 100MMOLAR SOLN, 25 UMOL; part of 'dNTP Set, 100 mM Solutions (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 4 x 25
Gefahrenhinweis
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
- UNKNOWN ACUTE-9.9 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 9.9% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.