Learn More
Cytiva illustra™ Single Cell GenomiPhi™ DNA Amplification Kit
Genomamplifikation genomischer DNA aus nur einer Zelle. Das Cytiva Lifescience™ illustra™ Single Cell GenomiPhi™ DNA-Amplifikationskit vereint die besonderen Eigenschaften der Phi29 DNA-Polymerase mit einer optimierten Rezeptur zur Amplifikation genomischer DNA aus 1 - 1000 Zellen ohne Hintergrundinterferenzen.
Marke:  Cytiva 29108039
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15311652
  • 2135.00 CHF / 100 Reaktionen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Single Cell GenomiPhi Reaktionspuffer 1 x 275 μl, Single Cell GenomiPhi Enzymgemisch 1 x 25 μl, Single Cell GenomiPhi Amplifikationsgemisch 1 x 25μL, Single Cell GenomiPhi DTT Lösung 1 x 100 μl, Single Cell GenomiPhi Lysepuffer 1 x 100 μl und Single Cell GenomiPhi Neutralisationspuffer 1 x 100 μl
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die vollständige Genomamplifikation genomischer DNA aus nur einer Zelle
  • Ein neuartiger Reinigungsprozess unterdrückt das Hintergrundsignal und ermöglicht so eine Empfindlichkeit von bis zu 1 fg ursprünglicher DNA.
  • Einfache MDA-Technologie (isotherme Strangverdrängung) mit Phi29-DNA-Polymerase
  • Amplifikationen lassen sich in unter 3 Stunden mit weniger als 15 Minuten Praxiszeit abschließen.
  • Zur Förderung der vollständigen Zelllyse mit gleichmäßiger Denaturierung der DNA vor der Amplifikation
  • Reaktionszeit: 2 bis 4 Stunden
  • Durchschnittliche Produktgröße: >10 kb
Anwendungen
Für SNP-Arrays, Sequenzierung der nächsten Generation, aCGH
Empfohlene Lagerung
Das Kit bei -70 °C lagern. Die Enzymmischung muss bei -70 °C gelagert werden, alle sonstigen Komponenten können bei -20 °C gelagert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Das Kit bei -70 °C lagern. Die Enzymmischung muss bei -70 °C gelagert werden, alle sonstigen Komponenten können bei -20 °C gelagert werden.
illustra™ Single Cell GenomiPhi™ DNA Amplification Kit
Einzelzelle GenomiPhi Reaktionspuffer 1 x 275μ l, Einzelzelle GenomiPhi Enzymmischung 1 x 25μ l, Einzelzelle GenomiPhi Amplifikationsmischung 1 x 25μ l, Einzelzelle GenomiPhi DTT Lösung 1 x 100μ l, Einzelzelle GenomiPhi Lysepuffer 1 x 100μ l und Einzelzelle GenomiPhi Neutralisationspuffer 1 x 100μ l
illustra Single Cell GenomiPhi DNA Amplification Kit
2 bis 4 Stunden
Das Single-Cell GenomiPhi DNA Amplification-Kit kombiniert die einzigartigen Fähigkeiten der Phi29 DNA-Polymerase mit einer optimierten Formulierung zur Amplifikation genomischer DNA aus 1 bis 1000 Zellen ohne Hintergrundinterferenz.
Amplifikation genomischer DNA
100
>10 kb
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
Name des Produkts
Cytiva illustra™ Single Cell GenomiPhi™ DNA Amplification Kit > 100 Reaktionen