Learn More
Cytiva illustra™ Single Cell GenomiPhi™ DNA Amplification Kit
Genomamplifikation genomischer DNA aus nur einer Zelle. Das Cytiva Lifescience™ illustra™ Single Cell GenomiPhi™ DNA-Amplifikationskit vereint die besonderen Eigenschaften der Phi29 DNA-Polymerase mit einer optimierten Rezeptur zur Amplifikation genomischer DNA aus 1 - 1000 Zellen ohne Hintergrundinterferenzen.
595.00 CHF - 2135.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Das Kit bei -70 °C lagern. Die Enzymmischung muss bei -70 °C gelagert werden, alle sonstigen Komponenten können bei -20 °C gelagert werden. |
---|---|
Beschreibung | Das Single-Cell GenomiPhi DNA Amplification-Kit kombiniert die einzigartigen Fähigkeiten der Phi29 DNA-Polymerase mit einer optimierten Formulierung zur Amplifikation genomischer DNA aus 1 bis 1000 Zellen ohne Hintergrundinterferenz. |
Endprodukttyp | illustra™ Single Cell GenomiPhi™ DNA Amplification Kit |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Amplifikation genomischer DNA |
Enthält | Einzelzelle GenomiPhi Reaktionspuffer 1 x 275μ l, Einzelzelle GenomiPhi Enzymmischung 1 x 25μ l, Einzelzelle GenomiPhi Amplifikationsmischung 1 x 25μ l, Einzelzelle GenomiPhi DTT Lösung 1 x 100μ l, Einzelzelle GenomiPhi Lysepuffer 1 x 100μ l und Einzelzelle GenomiPhi Neutralisationspuffer 1 x 100μ l |
Includes: Single Cell GenomiPhi Reaktionspuffer 1 x 275 µl, Single Cell GenomiPhi Enzymgemisch 1 x 25 µl, Single Cell GenomiPhi Amplifikationsgemisch 1 x 25µL, Single Cell GenomiPhi DTT Lösung 1 x 100 µl, Single Cell GenomiPhi Lysepuffer 1 x 100 µl und Single Cell GenomiPhi Neutralisationspuffer 1 x 100 µl
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15301652
|
Cytiva
29108107 |
25 |
595.00 CHF
25 Reaktionen |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15311652
|
Cytiva
29108039 |
100 |
2135.00 CHF
100 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Für die vollständige Genomamplifikation genomischer DNA aus nur einer Zelle
- Ein neuartiger Reinigungsprozess unterdrückt das Hintergrundsignal und ermöglicht so eine Empfindlichkeit von bis zu 1 fg ursprünglicher DNA.
- Einfache MDA-Technologie (isotherme Strangverdrängung) mit Phi29-DNA-Polymerase
- Amplifikationen lassen sich in unter 3 Stunden mit weniger als 15 Minuten Praxiszeit abschließen.
- Zur Förderung der vollständigen Zelllyse mit gleichmäßiger Denaturierung der DNA vor der Amplifikation
- Reaktionszeit: 2 bis 4 Stunden
- Durchschnittliche Produktgröße: >10 kb
Für SNP-Arrays, Sequenzierung der nächsten Generation, aCGH
Empfohlene LagerungDas Kit bei -70 °C lagern. Die Enzymmischung muss bei -70 °C gelagert werden, alle sonstigen Komponenten können bei -20 °C gelagert werden.
Spezifikation
Das Kit bei -70 °C lagern. Die Enzymmischung muss bei -70 °C gelagert werden, alle sonstigen Komponenten können bei -20 °C gelagert werden. | |
illustra™ Single Cell GenomiPhi™ DNA Amplification Kit | |
Einzelzelle GenomiPhi Reaktionspuffer 1 x 275μ l, Einzelzelle GenomiPhi Enzymmischung 1 x 25μ l, Einzelzelle GenomiPhi Amplifikationsmischung 1 x 25μ l, Einzelzelle GenomiPhi DTT Lösung 1 x 100μ l, Einzelzelle GenomiPhi Lysepuffer 1 x 100μ l und Einzelzelle GenomiPhi Neutralisationspuffer 1 x 100μ l | |
>10 kb |
Das Single-Cell GenomiPhi DNA Amplification-Kit kombiniert die einzigartigen Fähigkeiten der Phi29 DNA-Polymerase mit einer optimierten Formulierung zur Amplifikation genomischer DNA aus 1 bis 1000 Zellen ohne Hintergrundinterferenz. | |
Amplifikation genomischer DNA | |
illustra Single Cell GenomiPhi DNA Amplification Kit | |
2 bis 4 Stunden |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide