Learn More
Cytiva illustra™ GenomiPhi V2 DNS-Amplifizierungs-Kit
Hochwirksame Genomamplifikation und effiziente Darstellung. Das Cytiva Life Sciences™ illustra™ GenomiPhi V2 DNA Amplifikationskit ermöglicht eine Genomamplifikation mit Ausbeuten von 4 bis 7 μg.
258.00 CHF - 3470.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Das Kit bei -70 °C lagern. Das Enzymgemisch muss bei -70 °C gelagert werden, alle sonstigen Komponenten können bei -20 °C gelagert werden. Komponenten auf Eis auftauen und während der Handhabung bei 0 °C bis 4 °C halten. |
---|---|
Beschreibung | Das Illustra GenomiPhi V2 DNA Amplification Kit bietet eine sehr effiziente und repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms mit einem Ertrag von 4 bis 7 μg aus Mengen der DNS-Probe im Nanogramm-Bereich. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Amplifikation genomischer DNA |
Produkttyp | illustra GenomiPhi V DNS-Amplifizierungs-Kit |
Größe | > 10 kb |
Includes: Probenpuffer, Reaktionspuffer, Enzymgemisch und Lambda-Kontroll-DNA (10 ng/μl)
Produktcode | Marke | Enthält | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10471645
|
Cytiva
25-6600-30 |
225μ l Probenpuffer, 225μ Reaktionspuffer, 25μ l Enzym-Mix, 20μ l Kontroll-DNA (Lambda) | 25 |
258.00 CHF
25 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10628505
|
Cytiva
25-6600-31 |
0.9 ml Probenpuffer, 0.9 ml Reaktionspuffer, 100μ l Enzym-Mix, 20μ l Kontroll-DNA (Lambda) | 100 |
710.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10309494
|
Cytiva
25-6600-32 |
5 x 0.9 ml Probenpuffer, 5 x 0.9 ml Reaktionspuffer, 5 x 100μ l Enzym-Mix, 20μ l Kontroll-DNA (Lambda) | 500 |
3470.00 CHF
500 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Als Ausgangsmaterial kann aufgereinigte DNA oder nicht gereinigtes Zelllysat verwendet werden
- Einfaches Protokoll sorgt im Allgemeinen für Ausbeuten von 4 bis 7 μg DNA und durchschnittliche Produktlängen >10 kb
- Kürzere Arbeitsdauer im Vergleich zu herkömmlichen Isolationsmethoden
- Repräsentative Amplifikation des Gesamtgenoms
- Das Protokoll kann automatisiert werden und weist eine hohe Reproduzierbarkeit auf
- Hochreine DNA für Array-CGH, Hochdurchsatzgenotypisierung, DNA-Archivierung, PCR, Restriktionsenzymverdau, Hybridisierung und Klonierung
- Beinhaltet alle Komponenten, um genomische DNA mithilfe der isothermalen Strand Displacement Amplifikation zu synthetisieren
Spezifikation
Das Kit bei -70 °C lagern. Das Enzymgemisch muss bei -70 °C gelagert werden, alle sonstigen Komponenten können bei -20 °C gelagert werden. Komponenten auf Eis auftauen und während der Handhabung bei 0 °C bis 4 °C halten. | |
Amplifikation genomischer DNA | |
> 10 kb |
Das Illustra GenomiPhi V2 DNA Amplification Kit bietet eine sehr effiziente und repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms mit einem Ertrag von 4 bis 7 μg aus Mengen der DNS-Probe im Nanogramm-Bereich. | |
illustra GenomiPhi V DNS-Amplifizierungs-Kit | |
1,5 bis 2 h |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Gefahrenhinweis
Ergänzende Informationen
- GenomiPhi v2 DNA Amplification Kit, 25 reactions
Gefahrenhinweis
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva illustra™ GenomiPhi V2 DNS-Amplifizierungs-Kit