Learn More
IEICO, Thermo Scientific Chemicals
723.00 CHF - 2440.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 2055812-53-6 |
---|---|
Summenformel | C114H118N4O4S4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 1736.46 |
InChI-Schlüssel | MLLSAVAQBWNXIZ-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | 2,2 '-((2 Z,2 'Z)-((5,5 '-bis(4,4,9,9-tetrakis(4-hexylphenyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b']dithiophene-2,7-diyl)bis(4-((2- ethylhexyl)oxy)thiophene-5,2-diyl))bis(methanylylidene))bis- (3-oxo-2,3-dihydro-1 H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile |
IUPAC-Name | 2-[2-({5-[15-(5-{[1-(Dicyanomethyliden)-3-Oxo-2,3-Dihydro-1H-Inden-2-Yliden]methyl}-3-[(2-Ethylhexyl)oxy]thiophen-2-yl)9,9,18,18-Tetrakis(4-Hexylphenyl)-5,14-Dithiapentacyclo[10.6.0.0³,¹⁰.0⁴,⁸.0¹³,¹⁷]Octadeca-1(12),2,4(8),6,10,13(17),15-Heptaen-6-yl]-4-[(2-Ethylhexyl)oxy]Thiophen-2-yl}Methyliden)-3-Oxo-2,3-Dihydro-1H-Inden-1-Yliden]Propanedinitril |
SMILES | CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1(C2=C(SC(=C2)C2=C(OCC(CC)CCCC)C=C(S2)C=C2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=C(C#N)C#N)C2=CC3=C(C=C12)C1=C(C=C(S1)C1=C(OCC(CC)CCCC)C=C(S1)C=C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=C(C#N)C#N)C3(C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17146564
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66656.MC |
100 mg |
723.00 CHF
100 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17156564
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66656.MD |
250 mg |
1370.00 CHF
250 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17166564
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66656.ME |
500 mg |
2440.00 CHF
500 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
2055812-53-6 | |
1736.46 | |
2,2 '-((2 Z,2 'Z)-((5,5 '-bis(4,4,9,9-tetrakis(4-hexylphenyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b']dithiophene-2,7-diyl)bis(4-((2- ethylhexyl)oxy)thiophene-5,2-diyl))bis(methanylylidene))bis- (3-oxo-2,3-dihydro-1 H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile | |
CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1(C2=C(SC(=C2)C2=C(OCC(CC)CCCC)C=C(S2)C=C2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=C(C#N)C#N)C2=CC3=C(C=C12)C1=C(C=C(S1)C1=C(OCC(CC)CCCC)C=C(S1)C=C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=C(C#N)C#N)C3(C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1 |
C114H118N4O4S4 | |
MLLSAVAQBWNXIZ-UHFFFAOYNA-N | |
2-[2-({5-[15-(5-{[1-(Dicyanomethyliden)-3-Oxo-2,3-Dihydro-1H-Inden-2-Yliden]methyl}-3-[(2-Ethylhexyl)oxy]thiophen-2-yl)9,9,18,18-Tetrakis(4-Hexylphenyl)-5,14-Dithiapentacyclo[10.6.0.0³,¹⁰.0⁴,⁸.0¹³,¹⁷]Octadeca-1(12),2,4(8),6,10,13(17),15-Heptaen-6-yl]-4-[(2-Ethylhexyl)oxy]Thiophen-2-yl}Methyliden)-3-Oxo-2,3-Dihydro-1H-Inden-1-Yliden]Propanedinitril |
Spezifikation
IEICO | |
C114H118N4O4S4 | |
MLLSAVAQBWNXIZ-UHFFFAOYNA-N | |
2-[2-({5-[15-(5-{[1-(Dicyanomethyliden)-3-Oxo-2,3-Dihydro-1H-Inden-2-Yliden]methyl}-3-[(2-Ethylhexyl)oxy]thiophen-2-yl)9,9,18,18-Tetrakis(4-Hexylphenyl)-5,14-Dithiapentacyclo[10.6.0.0³,¹⁰.0⁴,⁸.0¹³,¹⁷]Octadeca-1(12),2,4(8),6,10,13(17),15-Heptaen-6-yl]-4-[(2-Ethylhexyl)oxy]Thiophen-2-yl}Methyliden)-3-Oxo-2,3-Dihydro-1H-Inden-1-Yliden]Propanedinitril | |
1736.44 |
2055812-53-6 | |
2,2 '-((2 Z,2 'Z)-((5,5 '-bis(4,4,9,9-tetrakis(4-hexylphenyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b']dithiophene-2,7-diyl)bis(4-((2- ethylhexyl)oxy)thiophene-5,2-diyl))bis(methanylylidene))bis- (3-oxo-2,3-dihydro-1 H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile | |
CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1(C2=C(SC(=C2)C2=C(OCC(CC)CCCC)C=C(S2)C=C2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=C(C#N)C#N)C2=CC3=C(C=C12)C1=C(C=C(S1)C1=C(OCC(CC)CCCC)C=C(S1)C=C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=C(C#N)C#N)C3(C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1 | |
1736.46 | |
Fest |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen