Spezifikation
Chemischer Name oder Material | IEICO |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 1736.44 |
Physikalische Form | Fest |
Name des Produkts
IEICO, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur