Learn More
IEICO, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 17146564
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
IEICO, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17146564
100 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Artikelnummer. 17146564
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H66656.MC
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2055812-53-6
Summenformel C114H118N4O4S4
Molekulargewicht (g/mol) 1736.46
InChI-Schlüssel MLLSAVAQBWNXIZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2,2 '-((2 Z,2 'Z)-((5,5 '-bis(4,4,9,9-tetrakis(4-hexylphenyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b']dithiophene-2,7-diyl)bis(4-((2- ethylhexyl)oxy)thiophene-5,2-diyl))bis(methanylylidene))bis- (3-oxo-2,3-dihydro-1 H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile
IUPAC-Name 2-[2-({5-[15-(5-{[1-(Dicyanomethyliden)-3-Oxo-2,3-Dihydro-1H-Inden-2-Yliden]methyl}-3-[(2-Ethylhexyl)oxy]thiophen-2-yl)9,9,18,18-Tetrakis(4-Hexylphenyl)-5,14-Dithiapentacyclo[10.6.0.0³,¹⁰.0⁴,⁸.0¹³,¹⁷]Octadeca-1(12),2,4(8),6,10,13(17),15-Heptaen-6-yl]-4-[(2-Ethylhexyl)oxy]Thiophen-2-yl}Methyliden)-3-Oxo-2,3-Dihydro-1H-Inden-1-Yliden]Propanedinitril
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1(C2=C(SC(=C2)C2=C(OCC(CC)CCCC)C=C(S2)C=C2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=C(C#N)C#N)C2=CC3=C(C=C12)C1=C(C=C(S1)C1=C(OCC(CC)CCCC)C=C(S1)C=C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=C(C#N)C#N)C3(C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material IEICO
Menge 100 mg
Formelmasse 1736.44
Physikalische Form Fest
Name des Produkts
IEICO, Thermo Scientific Chemicals >