Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 iBind™ Western Starter Kit
Das iBlot 3 iBind Western Starter Kit enthält das iBlot 3 Western Blot Transfer Device, das iBind Western Device und alle Verbrauchsmaterialien und Reagenzien, die für den Einstieg in die Verwendung beider Geräte für einen schnellen, effizienten Transfer und die Western-Verarbeitung erforderlich sind.
Marke:  Invitrogen™
Artikelnummer. 17820305
Beschreibung
Beschreibung
Das iBlot 3 iBind Western Starter Kit enthält das iBlot 3 Western Blot Transfer Device, das iBind Western Device und alle Verbrauchsmaterialien und Reagenzien, die für den Einstieg in die Verwendung beider Geräte für einen schnellen, effizienten Transfer und die Western-Verarbeitung erforderlich sind.
Inhalt des iBlot 3 iBind Western Starter Kits:
• iBlot 3 Western Blot Transfer Device
• iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NC (Nitrocellulose)
• iBind Western Device
• iBind Cards
• iBind Solution Kit
• SuperSignal West Pico Plus Chemiluminescent Substrate
iBlot 3 Western Blot Transfer Device
Das iBlot 3 Western Blot Transfer Device ist ein Gerät für den Dry-Transfer, das die Übertragung beim Western Blotting einfach, effizient und zuverlässig innerhalb von nur drei Minuten durchführt, ohne dass flüssige Puffer notwendig sind. Das iBlot 3 System ist sowohl mit Nitrocellulose- als auch mit Polyvinylidenfluorid(PVDF)-Membranen kompatibel und bietet ein vergleichbares oder sogar besseres Leistungsverhalten, verglichen mit herkömmlichen Wet-Transferverfahren, in einem Bruchteil der Zeit. Das iBlot 3 Western Blot Transfer Device ist ein integraler Bestandteil des iBlot Dry-Blotting-Systems, das aus dem Transfergerät und den Einweg-Transferstapeln besteht, die die erforderlichen Puffer und Transfermembran (Nitrocellulose oder PVDF) enthalten.
iBind Western Device
Das iBind Western Device ist ein Gerät für die automatisierte Western-Verarbeitung, das jeden Schritt im Western-Protokoll von Blockieren über Waschen bis hin zu Antikörperinkubationen über sequenziellen lateralen Fluss (SLF) durchführt. SLF ermöglicht die zeitnahe Freisetzung und den Fluss von Lösungen und Antikörpern gegen die Membran ohne externe Stromquelle, Schüttler oder Tabletts. Jede Lösung wird in ca. 2,5 Stunden aus den Wells des iBind Geräts über SLF an eine iBind Card abgegeben. Die Glasfasermatrix der Karte ermöglicht einen homogenen und gleichmäßigen Fluss der Lösungen hin zur Membran, was die Antigen-Antikörper-Interaktion verstärkt. Das iBind Western-Nachweisverfahren minimiert die Bearbeitungszeit und ist hochgradig reproduzierbar und kompatibel mit allen Western-Protokollen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• iBlot 3 Gel Transfer Device
• Western Blot Roller
• iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, Nitrocellulose
• iBind Western Device
• iBind Cards
• iBind Solution Kit
• SuperSignal West Pico Plus Chemiluminescent Substrate
Western Blot
Nitrozellulose, PVDF
iBlot™ 3, iBind™
Less waste, Sustainable packaging, Sustainable disposal
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Chromogen, Chemolumineszenz, Fluoreszenz
Mini- oder Midi-Größe: Bis-Tris-Gele, Tricin-Gele, Tris-Acetat-Gele und Tris-Glycin-Gele
Trocken
Starter-Kit
1 kit
Name des Produkts
Invitrogen™ iBlot™ 3 iBind™ Western Starter Kit > 1 Kit