Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Cards
Karte zur Verwendung mit dem iBind™ Flex Western-Blot-Gerät.
370.00 CHF - 1162.00 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1 Midi-Blot, 6 vertikal geschnittene Strip-Blots, 2 Mini-Blots |
---|---|
Nachweisverfahren | Chromogen, chemolumineszierend, fluoreszierend |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
Zur Verwendung mit (Geräte) | iBind Flex Western-Apparatur |
Membrane Compatibility | Nitrozellulose, PVDF |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15857696
|
Invitrogen™
SLF2010X4 |
40 Karten (10 x 4) |
1162.00 CHF
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15367238
|
Invitrogen™
SLF2010 |
10 Karten |
370.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Glasfaserverstärkte Karte mit Filer-Papierstapel am Boden
- 10 Karten pro Karton
Spezifikation
1 Midi-Blot, 6 vertikal geschnittene Strip-Blots, 2 Mini-Blots | |
Western Blot | |
Nitrozellulose, PVDF | |
ca. 2,5 Std. | |
Karte |
Chromogen, chemolumineszierend, fluoreszierend | |
iBind Flex Western-Apparatur | |
iBind Flex | |
1 Midi-Blot, 6 vertikal geschnittene Strip-Blots, 2 Mini-Blots pro Karte | |
Raumtemperatur |