Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Cards
Karte zur Verwendung mit dem iBind™ Flex Western-Blot-Gerät.
Marke:  Invitrogen™ SLF2010X4
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15857696
  • 1194.00 CHF / 40 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Glasfaserverstärkte Karte mit Filer-Papierstapel am Boden
  • Menge:  40 Karten (4 Kartons mit je 10 Stück)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
1 Midi-Blot, 6 vertikal geschnittene Strip-Blots, 2 Mini-Blots
Western Blot
Nitrozellulose, PVDF
ca. 2,5 Std.
Karte
Raumtemperatur
40 Karten (10 x 4)
Chromogen, chemolumineszierend, fluoreszierend
iBind Flex Western-Apparatur
iBind Flex
1 Midi-Blot, 6 vertikal geschnittene Strip-Blots, 2 Mini-Blots pro Karte
40 Karten (10 x 4)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ iBind™ Flex Cards > 40 Karten