Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Negativkontrolle Nr. 1 siRNA
Keine signifikante Sequenzähnlichkeit mit Maus-, Ratten- oder Human-Gensequenzen.
437.00 CHF - 2560.00 CHF
Spezifikation
Regelungsart | Negativkontrolle |
---|---|
RNAi Type | siRNA |
Spezies | Human, Maus, Ratte |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfektion, RNAi |
Marker oder Farbstoff | Unkonjugiert |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10095994
|
Invitrogen™
AM4611 |
5 nmol |
437.00 CHF
5 Nanomol |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10793457
|
Invitrogen™
AM4635 |
40 nmol |
1274.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10320945
|
Invitrogen™
AM4636 |
5 x 40 nmol |
2560.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Ambion™ Silencer™ Negativkontrolle siRNA Nr. 1 besitzt keine signifikante Sequenzähnlichkeit mit Maus-, Ratten- oder Human-Gensequenzen.
- Diese Kontrollsubstanz wurde in zellbasierten Screenings getestet und wirkt sich nachweislich nicht signifikant auf Zellproliferation, Zellviabilität oder Morphologie aus.
- Validiert für die Verwendung mit Human-, Maus- und Ratten-Zellen
- HPLC-gereinigt, dupliziert und gebrauchsfertig
- Negativkontrolle siRNAs sind unerlässlich, um die Transfektionseffizienz zu bestimmen und die Effekte der siRNA-Einbringung zu kontrollieren.
- Bei siRNA-Screening-Anwendungen sind Negativkontroll-siRNAs auch entscheidend zur Festlegung des Schwellenwerts für positive Ergebnisse („Hits“). Dieser bestimmt, ob eine siRNA in einem bestimmten Assay eine positive, negative oder neutrale Wirkung zeigt.
- Bei oder unter -20 °C in einem frostsicheren Gefrierschrank aufbewahren.
Spezifikation
Negativkontrolle | |
Human, Maus, Ratte | |
Unkonjugiert | |
siRNA |
siRNA | |
Transfektion, RNAi | |
Silencer™, Ambion™ | |
HPLC |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Silencer™ Negativkontrolle Nr. 1 siRNA