Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Negativkontrolle Nr. 1 siRNA
Keine signifikante Sequenzähnlichkeit mit Maus-, Ratten- oder Human-Gensequenzen.
Marke: Invitrogen™ AM4636
1664.95 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ambion™ Silencer™ Negativkontrolle siRNA Nr. 1 besitzt keine signifikante Sequenzähnlichkeit mit Maus-, Ratten- oder Human-Gensequenzen
- Diese Kontrollsubstanz wurde in zellbasierten Screenings getestet und wirkt sich nachweislich nicht signifikant auf Zellproliferation, Zellviabilität oder Morphologie aus
- Validiert für die Verwendung mit Human-, Maus- und Ratten-Zellen
- HPLC-gereinigt, dupliziert und gebrauchsfertig
- Negativkontrolle siRNAs sind unerlässlich, um die Transfektionseffizienz zu bestimmen und die Effekte der siRNA-Einbringung zu kontrollieren
- Bei siRNA-Screening-Anwendungen sind Negativkontroll-siRNAs auch entscheidend zur Festlegung des Schwellenwerts für positive Ergebnisse („Hits“). Dieser bestimmt, ob eine siRNA in einem bestimmten Assay eine positive, negative oder neutrale Wirkung zeigt
- Bei oder unter -20 °C in einem frostsicheren Gefrierschrank aufbewahren
Spezifikation
Die siRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden. | |
siRNA | |
Transfektion, RNAi | |
Silencer™, Ambion™ | |
HPLC | |
Raumtemperatur |
Negativkontrolle | |
Human, Maus, Ratte | |
Unkonjugiert | |
siRNA | |
5 x 40 nmol |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ASO0R63A | Analysenzertifikat | 01/04/2017 | AM4636 |