Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Negativkontrolle Nr. 1 siRNA
Keine signifikante Sequenzähnlichkeit mit Maus-, Ratten- oder Human-Gensequenzen.
Marke:  Invitrogen™ AM4635
829.46 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
853.58 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10793457
  • 1274.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ambion™ Silencer™ Negativkontrolle siRNA Nr. 1 besitzt keine signifikante Sequenzähnlichkeit mit Maus-, Ratten- oder Human-Gensequenzen
  • Diese Kontrollsubstanz wurde in zellbasierten Screenings getestet und wirkt sich nachweislich nicht signifikant auf Zellproliferation, Zellviabilität oder Morphologie aus
  • Validiert für die Verwendung mit Human-, Maus- und Ratten-Zellen
  • HPLC-gereinigt, dupliziert und gebrauchsfertig
  • Negativkontrolle siRNAs sind unerlässlich, um die Transfektionseffizienz zu bestimmen und die Effekte der siRNA-Einbringung zu kontrollieren
  • Bei siRNA-Screening-Anwendungen sind Negativkontroll-siRNAs auch entscheidend zur Festlegung des Schwellenwerts für positive Ergebnisse („Hits“). Dieser bestimmt, ob eine siRNA in einem bestimmten Assay eine positive, negative oder neutrale Wirkung zeigt
  • Bei oder unter -20 °C in einem frostsicheren Gefrierschrank aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Die siRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden.
siRNA
Transfektion, RNAi
Silencer™, Ambion™
HPLC
Raumtemperatur
Negativkontrolle
Human, Maus, Ratte
Unkonjugiert
siRNA
40 nmol
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ Silencer™ Negativkontrolle Nr. 1 siRNA > 40 nmol