Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Inhibitor, Negative Control #1
mirVana™ miRNA-Inhibitor, Negativkontrolle Nr. 1
Marke:  Invitrogen™ 4464079
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15571124
  • 5340.00 CHF / 250 Nanomol
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
miRNA-Inhibitoren sind kleine, chemisch modifizierte, einzelsträngige RNA-Moleküle, die entwickelt wurden, um endogene miRNA-Moleküle zu binden und zu hemmen und eine funktionelle miRNA-Analyse durch Herunterregelung der miRNA-Aktivität zu ermöglichen.
Wir haben nun die zweite Generation der miRNA-Inhibitoren als mirVana™ miRNA-Inhibitoren lanciert. Die Vorteile:
  • Bessere Leistungsfähigkeit als das vergleichbare Produkt eines anderen Herstellers
  • Maximale und konsistente Effekte in vitro bei niedriger miRNA-Inhibitor-Konzentration
  • Nicht toxisch
  • Ideal für die neuesten Sanger-Inhalte
  • Kann in vitro oder in vivo verwendet werden und zeichnet sich durch Konsistenz über das gesamte Forschungsprojekt aus
    Positiv- und Negativkontrollen sind auch zur Verwendung mit mirVana™ miRNA-Inhibitoren in miRNA-Herunterregulierungsexperimenten verfügbar.
    MirVana™ miRNA-Inhibitor Negativkontrolle Nr. 1
    Die mirVana™ miRNA-Inhibitor Negativkontrolle Nr. 1 ist für die Verwendung als Negativkontrolle für Experimente mit mirVana™ miRNA-Inhibitoren vorgesehen. Die Transfektion dieser Negativkontrolle erfolgt mit der gleichen Methodik wie für die Positivkontrollen (wie mit let-7c-Positivkontrolle) und experimentellen mirVana™ miRNA-Inhibitoren. Verwenden Sie die Target-Expression von mit Negativkontrolle transfizierten Proben als Ausgangsbasis für die Bewertung der Wirkung der Kontrolle und des experimentellen miRNA-Inhibitors auf die Target-Genexpression.
    Inhibitor-Kontrollen der ersten Generation
    Unsere miRNA-Inhibitoren (und -Kontrollen) der ersten Generation, Ambion™ Anti-miR™ miRNA Inhibitors, weisen im Vergleich zu den neuen mirVana™ miRNA Inhibitors eine geringere Spezifität und Potenz sowie eine geringere Strangspezifität auf. Diese Inhibitoren der ersten Generation werden für den Abschluss laufender In-vitro-miRNA-Studien empfohlen. Für neue Forschungen oder In-vivo-Studien empfehlen wir unsere neuen mirVana™ miRNA-Inhibitoren und entsprechenden Kontrollen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern.
Negativkontrolle
miRNA-Analyse und Analyse nicht-codierender RNA
mirVana™
HPLC
25 nmol
mirVana™ miRNA-Inhibitor, 250 nmol, unkonjugierter Farbstoff, Anti-miRNA-RNAi-Typ, Negaivkontrolltyp, Verwendung für die miRNA-Analyse und Analyse nicht codierender RNA, HPLC-Aufreinigung, -20 °C Lagertemperatur, nur für Forschungszwecke
miRNA-Inhibitor
Unkonjugiert
miRNA-Inhibitor
HPLC-gereinigt
Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.