Learn More
Unterphosphorige Säure, 50 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10761974
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Unterphosphorige Säure, 50 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10761974
5 L
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
5 L
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 10761974
Marke: Thermo Scientific Acros 201000050
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6303-21-5
Summenformel H3O2P
Molekulargewicht (g/mol) 66.00
MDL-Nummer MFCD02183592
InChI-Schlüssel ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name phosphinic acid
SMILES O[PH2]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Unterphosphorige Säure
Schmelzpunkt -25,0 °C
Siedepunkt 108,0°C (1013,0 hPa)
Dichte 1,2700 g/mL
Verpackung Kunststofftrommel
Relative Dichte 1,2700
Menge 5 L
Merck Index 15, 4907
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: miscible with ethanol, immiscible with hydrocarbons and halogenated, hydrocarbons
Formelmasse 66.00
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2033352 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number201005001,201000050,201000010
Chargennummer2066444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number201005001,201000050,201000010
Chargennummer2167419 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number201005001,201000050,201000010
ChargennummerA0466674 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/10/2024 Catalog Number201005001,201000050,201000010
ChargennummerA0463105 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Catalog Number201005001,201000050,201000010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hypophosphorous acid, 50 wt.% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Unterphosphorige Säure, 50 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >