Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1-HPLC-Säulen
Zur Verwendung für mäßig polare und multifunktionale Selektivität von Verbindungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 30505-014001
345.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10371445
  • 361.64 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Trennen Sie mit Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1-LC-Säulen mäßig polare und multifunktionelle Verbindungen.
Klassische stationäre Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
  • Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Retentionsanstieg. Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direct-Connection Halter und eigenständige Halter
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 4 Stück
Eigenschaften der SAS-(C1)-Festphase
  • Ein kurzes Umkehrphasenmaterial mit Alkylkette und Selektivität für polare und multifunktionale Verbindungen
  • Hypersil Phase mit möglichst geringer Retention
  • Geeignet für Ionenpaar-Trennungen
Erforderlich:
Thermo Scientific UNIGUARD™ Direct-Connection Halter und eigenständige Halter, nicht inbegriffen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorsäulenkartusche, 4/Packung
Uniguard Direct-Connection Halter und freistehender Halter
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
170 m²/g
L13
Hypersil, klassisch
Umkehrphase
Umkehrphase
4 mm
10 mm
5 μm
120 Å
60 °C
C1
Silika
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1-HPLC-Säulen > 4,0 oder 4,6 mm ID; 10 mm Länge; 5 μm Partikelgröße
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.