Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8 LC-Säule, 5 μm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 6,50 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
599.76 CHF - 765.00 CHF
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
---|---|
Partikelgröße | 5 μm |
pH | 2 bis 8 |
Porengröße | 120 Å |
Oberfläche | 170 m²/g |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11597461
|
Thermo Scientific™
30205-204630 |
200 mm | 4.6 mm Innendurchmesser |
732.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11587461
|
Thermo Scientific™
30205-202130 |
200 mm | 2.1 mm Innendurchmesser |
765.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10334423
|
Thermo Scientific™
30205-102130 |
100 mm | 2.1 mm Innendurchmesser | N/A | ||||||
11309081
|
Thermo Scientific™
30205-124630 |
120 mm | 4.6 mm Innendurchmesser |
694.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Zuverlässige, wenig aufnahmefähige Phase
- Lange Lebensdauer der Säule, auch unter basischen Bedingungen
- Hergestellt nach ISO 9001:2000-Qualitätsnormen
- Kostengünstig
Spezifikation
Analysesäule | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
Gehäuse C8 | |
Umkehrphase |
5 μm | |
120 Å | |
Gehäuse L7 | |
6,50% | |
Umkehrphase |