Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8 LC-Säule, 5 μm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 6,50 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 30205-102130
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10334423
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zuverlässige, wenig aufnahmefähige Phase
  • Lange Lebensdauer der Säule, auch unter basischen Bedingungen
  • Hergestellt nach ISO 9001:2000-Qualitätsnormen
  • Kostengünstig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
100 mm
5 μm
120 Å
60 °C
C8
Silika, kugelförmig, vollporös,Typ A
Umkehrphase
Umkehrphase
2.1 mm Innendurchmesser
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
170 m²/g
L7
Titan3
6.5%
Nein