Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8 LC-Säule, 5 μm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 6,50 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 30205-124630
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11309081
  • 662.31 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zuverlässige, wenig aufnahmefähige Phase
  • Lange Lebensdauer der Säule, auch unter basischen Bedingungen
  • Hergestellt nach ISO 9001:2000-Qualitätsnormen
  • Kostengünstig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
120 mm
5 μm
120 Å
60 °C
Gehäuse C8
6,50%
No
4.6 mm Innendurchmesser
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
170 m²/g
Gehäuse L7
Silika, kugelförmig, vollporös,Typ A
Umkehrphase
Umkehrphase