Learn More
3M™ Datenlesegerät für elektronisches Testsystem
Das ETS-Datenlesegerät liest Daten von Ihrem ETS-Hauptgerät und lädt sie auf einen PC herunter.
Marke:  3M™ 7100194284
Artikelnummer. 17781669
  • 513.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ersatzteile sind nur für autorisierte Einrichtungen erhältlich
  • Nutzt eine drahtlose LED-Verbindung zum Auslesen von Daten aus dem ETS
  • Zubehör zur Haupteinheit der ETS-Erfassung
Spezifikation
Spezifikation
Auslesen von Daten von der ETS-Einheit
ETS-Sensoreinheit (4308)
4309
Unsteril
Name des Produkts
3M™ Datenlesegerät für elektronisches Testsystem > Elektronisches Datenlesegerät für Testsystemdaten; zur Verwendung mit (Anwendung): Auslesen von Daten von der ETS-Einheit; zur Verwendung mit (Ausrüstung): ETS-Sensoreinheit (4308); Modell: 4309; Sterilität: Unsteril