Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PEI-HILIC-HPLC-Säulen
Mit den Hypersil GOLD PEI-HILIC-Säulen können stark polare und hydrophile Analyten zurückgehalten werden, die mit konventionellen C18-Säulen nur schwer zu analysieren sind.
376.00 CHF - 1045.00 CHF
Spezifikation
pH | 2 bis 8 |
---|---|
Porengröße | 175 Å |
Oberfläche | 220 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
Stationäre Phase | Polyethylenimin |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11537971
|
Thermo Scientific™
26505-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 5 μm |
689.64 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11567971
|
Thermo Scientific™
26505-054630 |
50 mm | 4,6 mm | 5 μm | N/A | ||||||
11577971
|
Thermo Scientific™
26505-101030 |
100 mm | 1 mm | 5 μm | N/A | ||||||
11587971
|
Thermo Scientific™
26505-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 5 μm |
719.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11537981
|
Thermo Scientific™
26505-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 5 μm |
758.78 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11567981
|
Thermo Scientific™
26505-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
721.18 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11587981
|
Thermo Scientific™
26505-252130 |
250 mm | 2,1 mm | 5 μm | N/A | ||||||
11597981
|
Thermo Scientific™
26505-253030 |
250 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | ||||||
11507991
|
Thermo Scientific™
26505-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | ||||||
11517991
|
Thermo Scientific™
26505-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
759.83 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10029259
|
Thermo Scientific™
26502-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
1036.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11567931
|
Thermo Scientific™
26502-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
944.01 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11527931
|
Thermo Scientific™
26502-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
944.01 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11527961
|
Thermo Scientific™
26503-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
791.37 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11507961
|
Thermo Scientific™
26503-153030 |
150 mm | 3 mm | 3 μm |
847.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11597951
|
Thermo Scientific™
26503-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 3 μm |
831.03 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11587951
|
Thermo Scientific™
26503-151030 |
150 mm | 1 mm | 3 μm |
913.42 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11577951
|
Thermo Scientific™
26503-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 3 μm | N/A | ||||||
11557951
|
Thermo Scientific™
26503-103030 |
100 mm | 3 mm | 3 μm |
787.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11547951
|
Thermo Scientific™
26503-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 3 μm |
786.27 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11597941
|
Thermo Scientific™
26503-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 3 μm |
723.21 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11547941
|
Thermo Scientific™
26503-032130 |
30 mm | 2.1 mm | 3 μm | N/A | ||||||
11517981
|
Thermo Scientific™
26505-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 5 μm | N/A | ||||||
11597971
|
Thermo Scientific™
26505-103030 |
100 mm | 3 mm | 5 μm |
719.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11768056
|
Thermo Scientific™
26503-014001 |
10 mm | 4 mm | 3 μm | N/A | ||||||
11758056
|
Thermo Scientific™
26503-013001 |
10 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | ||||||
11748056
|
Thermo Scientific™
26503-012101 |
10 mm | 2,1 mm | 3 μm |
418.06 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11738056
|
Thermo Scientific™
26503-011001 |
10 mm | 1 mm | 3 μm |
445.92 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11728056
|
Thermo Scientific™
26505-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm |
406.51 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11708056
|
Thermo Scientific™
26505-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||||
Description
Stark polare und hydrophile Analyten, die mit konventionellen C18-Säulen nur schwer zu analysieren sind, können mit Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PEI HILIC-LC-Säulen für hydrophile Interaktionschromatographie zurückgehalten werden. Diese Säulen ermöglichen eine unkomplizierte Trennung ohne Probenderivatisierung oder Reagenzien mit Ionenpaarbindung. Die Säulen zeichnen sich durch eine hervorragende Peakform und Selektivität aus und bieten eine verbesserte Empfindlichkeit bei MS-Detektion. Mit Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 μm eignen sich Hypersil GOLD PEI-HILIC-Säulen hervorragend für Anwendungen in der Medikamentenentwicklung sowie in der Lebensmittel- und Umweltanalytik.
Informationen zur Hypersil GOLD Familie der HPLC-Säulen:Mit hochmodernen Säulen, die herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten, meistern Sie die Herausforderungen moderner Chromatographie. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in der Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
- Sehr gute Peak-Symmetrie
- Schmale Peaks für herausragende Effizienz
- Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
- Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
- Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
- Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
Specifications
2 bis 8 | |
220 m²/g | |
Polyethylenimin | |
HILIC | |
HILIC |
175 Å | |
60 °C | |
6 % | |
No |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.