Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PEI-HILIC-HPLC-Säulen
Mit den Hypersil GOLD PEI-HILIC-Säulen können stark polare und hydrophile Analyten zurückgehalten werden, die mit konventionellen C18-Säulen nur schwer zu analysieren sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 26502-102130
722.13 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11567931
  • 944.01 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Stark polare und hydrophile Analyten, die mit konventionellen C18-Säulen nur schwer zu analysieren sind, können mit Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PEI HILIC-LC-Säulen für hydrophile Interaktionschromatographie zurückgehalten werden. Diese Säulen ermöglichen eine unkomplizierte Trennung ohne Probenderivatisierung oder Reagenzien mit Ionenpaarbindung. Die Säulen zeichnen sich durch eine hervorragende Peakform und Selektivität aus und bieten eine verbesserte Empfindlichkeit bei MS-Detektion. Mit Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 μm eignen sich Hypersil GOLD PEI-HILIC-Säulen hervorragend für Anwendungen in der Medikamentenentwicklung sowie in der Lebensmittel- und Umweltanalytik.
Informationen zur Hypersil GOLD Familie der HPLC-Säulen:
Mit hochmodernen Säulen, die herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten, meistern Sie die Herausforderungen moderner Chromatographie. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in der Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
  • Sehr gute Peak-Symmetrie
  • Schmale Peaks für herausragende Effizienz
  • Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
  • Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
  • Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
  • Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
HILIC, ESI-MS
18130 psi (1250 bar)
2 bis 8
220 m²/g
Polyethylenimin
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
HILIC
HILIC
2,1 mm
100 mm
1,9 μm
175 Å
60 °C
Hypersil GOLD
6 %
No
Analysesäule
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.