Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PEI-HILIC-HPLC-Säulen
Mit den Hypersil GOLD PEI-HILIC-Säulen können stark polare und hydrophile Analyten zurückgehalten werden, die mit konventionellen C18-Säulen nur schwer zu analysieren sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 26503-013001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11758056
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Stark polare und hydrophile Analyten, die mit konventionellen C18-Säulen nur schwer zu analysieren sind, können mit Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PEI HILIC-LC-Säulen für hydrophile Interaktionschromatographie zurückgehalten werden. Diese Säulen ermöglichen eine unkomplizierte Trennung ohne Probenderivatisierung oder Reagenzien mit Ionenpaarbindung. Die Säulen zeichnen sich durch eine hervorragende Peakform und Selektivität aus und bieten eine verbesserte Empfindlichkeit bei MS-Detektion. Mit Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 μm eignen sich Hypersil GOLD PEI-HILIC-Säulen hervorragend für Anwendungen in der Medikamentenentwicklung sowie in der Lebensmittel- und Umweltanalytik.
Über die Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen:
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
  • Sehr gute Peak-Symmetrie
  • Schmale Peaks für herausragende Effizienz
  • Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
  • Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
  • Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
  • Partikelgrößen von 1.9, 3 und 5 μm für alle Trennungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorsäulenkartusche, 4 pro Packung
Uniguard Direct-Connection Halter und freistehender Halter
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
220 m²/g
Polyethylenimin
Silika
HILIC
HILIC
3 mm
10 mm
3 μm
175 Å
60 °C
Hypersil GOLD
6 %
No
Vorsäulenkassette, 4/Pckg.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.