Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Instrumentenverschlüsse für Sonden aus Polypropylen
Mit diesem Verbindungsstück aus Polypropylen für Sonden können Sie Sonden mit einem Durchmesser von 7bis 14mm in Kulturgefäße und -flaschen mit 38-430 Halsöffnungen einführen.
Marke:  Thermo Scientific™ 2145-0384
90.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10728691
  • 102.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Verschlüsse ermöglichen einen kontrollierten Zugang zum Fermenterinhalt. Der Thermo Scientific™ Nalgene™ Sondenadapterverschluss aus Polypropylen ermöglicht das Einsetzen von Sonden von 7 bis 14 mm Durchmesser in Fermenter mit Halsweiten von 38 bis 430.
  • Aus autoklavierbarem Polypropylen; sofort sterilisierbar
  • Mit Silikondichtung zur auslaufsicheren† Abdichtung
  • Ermöglicht das Einführen von Sonden mit 7 bis 14 mm Durchmesser in 1 l- bis 12 l-Fermenter
  • Ideal für die Verwendung mit Nalgene Flaschen oder Fermentern mit einer Gewindegröße von 38-430
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verschluss Größe 38-430
Thermo Scientific Nalgene Kulturgefäße und Flaschen
Sondenadapter
Case of 2
Polypropylen
Autoklavierbar
38-430 mm
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Instrumentenverschlüsse für Sonden aus Polypropylen > Verschlussgröße 38-430
Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 min lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 min lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Zum Gewährleisten einer sicheren Verwendung sollten Kunden Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den Bedingungen ihrer geplanten Anwendung testen. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und Druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren Nalgene Verschlüssen verwendet werden.