Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX-HPLC-Säulen
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX LC-Säulen gewährleisten eine effiziente Trennung kleinerer Proteine, Peptide, anionischer Spezies und polarer Moleküle.
376.00 CHF - 1190.00 CHF
Spezifikation
pH | 2 bis 8 |
---|---|
Porengröße | 175 Å |
Oberfläche | 220 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
Stationäre Phase | Polymeres Amin |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10231385
|
Thermo Scientific™
26105-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10077364
|
Thermo Scientific™
26105-154630 |
150 mm | 4.6 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10332885
|
Thermo Scientific™
26105-252130 |
250 mm | 2,1 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10734366
|
Thermo Scientific™
26105-253030 |
250 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10698635
|
Thermo Scientific™
26105-254630 |
250 mm | 4.6 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10611406
|
Thermo Scientific™
26102-202130 |
200 mm | 2.1 mm | 1,9 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10229564
|
Thermo Scientific™
26102-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 1,9 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10601406
|
Thermo Scientific™
26102-102130 |
100 mm | 2.1 mm | 1,9 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10449644
|
Thermo Scientific™
26102-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 1,9 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10077194
|
Thermo Scientific™
26103-032130 |
30 mm | 2,1 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10037824
|
Thermo Scientific™
26103-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10097834
|
Thermo Scientific™
26103-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 3 μm |
824.93 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10087344
|
Thermo Scientific™
26103-151030 |
150 mm | 1 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10467254
|
Thermo Scientific™
26103-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10763606
|
Thermo Scientific™
26103-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10139184
|
Thermo Scientific™
26103-153030 |
150 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10469644
|
Thermo Scientific™
26105-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10167734
|
Thermo Scientific™
26103-014001 |
10 mm | 4 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10016414
|
Thermo Scientific™
26103-012101 |
10 mm | 2,1 mm | 3 μm |
445.92 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10177644
|
Thermo Scientific™
26103-011001 |
10 mm | 1 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX LC-Säulen gewährleisten eine effiziente Trennung kleinerer Proteine, Peptide, anionischer Spezies und polarer Moleküle. Die Austauschphase schwacher Anionen, die von einem polymeren Amin-Liganden erzeugt wird, der mit hochreinem basisch-deaktiviertem Silika verbunden ist, trennt mehrere geladene Analyten. Die gebundene Phase bietet zusätzliche chromatographische Optionen, einschließlich hydrophiler Interaktionschromatographie (HILIC), die sich hervorragend für die Trennung von Zucker und anderen hochpolaren Arten eignet.
Hervorragendes chromatographisches Leistungsverhalten- Hervorragende Peakform und Selektivität
- Überragende Stabilität unter anspruchsvollen pH-Bedingungen
- Höhere Effizienz als bei Anionenaustauschsäulen auf Polymerbasis
- Höhere Geschwindigkeit mit Säulen für Partikelgrößen von 1,9 µm
Meistern Sie die Herausforderungen moderner Chromatographie mit hochmodernen Säulen, die herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
- Sehr gute Peak-Symmetrie
- Schmale Peaks für herausragende Effizienz
- Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
- Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
- Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
- Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
Spezifikation
2 bis 8 | |
220 m²/g | |
Polymeres Amin | |
Mixed-Mode | |
HILIC und Ionenaustausch |
175 Å | |
60 °C | |
6 % | |
No |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.