Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX-HPLC-Säulen
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX LC-Säulen gewährleisten eine effiziente Trennung kleinerer Proteine, Peptide, anionischer Spezies und polarer Moleküle.
Marke:  Thermo Scientific™ 26103-152130
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10763606
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX LC-Säulen gewährleisten eine effiziente Trennung kleinerer Proteine, Peptide, anionischer Spezies und polarer Moleküle. Die Austauschphase schwacher Anionen, die von einem polymeren Amin-Liganden erzeugt wird, der mit hochreinem basisch-deaktiviertem Silika verbunden ist, trennt mehrere geladene Analyten. Die gebundene Phase bietet zusätzliche chromatographische Optionen, einschließlich hydrophiler Interaktionschromatographie (HILIC), die sich hervorragend für die Trennung von Zucker und anderen hochpolaren Arten eignet.
Hervorragendes chromatographisches Leistungsverhalten
  • Hervorragende Peakform und Selektivität
  • Überragende Stabilität unter anspruchsvollen pH-Bedingungen
  • Höhere Effizienz als bei Anionenaustauschsäulen auf Polymerbasis
  • Höhere Geschwindigkeit mit Säulen für Partikelgrößen von 1,9 µm
Infos zur Hypersil GOLD Familie der HPLC-Säulen
Meistern Sie mit hochmodernen Säulen, die herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten, die Herausforderungen moderner Chromatographie. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
  • Sehr gute Peak-Symmetrie
  • Schmale Peaks für herausragende Effizienz
  • Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
  • Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
  • Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
  • Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
0,25 ml/min
150 mm
3 μm
175 Å
60 °C
Hypersil GOLD
6 %
No
Analysesäule
2,1 mm
HILIC
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
220 m²/g
Polymeres Amin
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Mixed-Mode
HILIC und Ionenaustausch
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX-HPLC-Säulen > 2,1 mm ID; 150 mm Länge; 3 μm Partikelgröße
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.