Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX-HPLC-Säulen
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX LC-Säulen gewährleisten eine effiziente Trennung kleinerer Proteine, Peptide, anionischer Spezies und polarer Moleküle.
Marke: Thermo Scientific™ 26102-102130
Beschreibung
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX LC-Säulen gewährleisten eine effiziente Trennung kleinerer Proteine, Peptide, anionischer Spezies und polarer Moleküle. Die Austauschphase schwacher Anionen, die von einem polymeren Amin-Liganden erzeugt wird, der mit hochreinem basisch-deaktiviertem Silika verbunden ist, trennt mehrere geladene Analyten. Die gebundene Phase bietet zusätzliche chromatographische Optionen, einschließlich hydrophiler Interaktionschromatographie (HILIC), die sich hervorragend für die Trennung von Zucker und anderen hochpolaren Arten eignet.
Hervorragendes chromatographisches Leistungsverhalten- Hervorragende Peakform und -auswahl
- Überragende Stabilität unter anspruchsvollen pH-Bedingungen
- Höhere Effizienz als bei Anionenaustauschsäulen auf Polymerbasis
- Verbesserte Geschwindigkeit mit Säulen für Partikelgrößen von 1.9 μm
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
- Sehr gute Peak-Symmetrie
- Schmale Peaks für herausragende Effizienz
- Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
- Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
- Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
- Partikelgrößen von 1.9, 3 und 5 μm für alle Trennungsanwendungen
Spezifikation
Analysesäule | |
0,5 ml/min | |
100 mm | |
1,9 μm | |
175 Å | |
60 °C | |
Hypersil GOLD | |
6 % | |
No | |
Analysesäule |
2.1 mm | |
HILIC | |
18130 psi (1250 bar) | |
2 bis 8 | |
220 m²/g | |
Polymeres Amin | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Mixed-Mode | |
HILIC und Ionenaustausch |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.