Learn More
Sartorius Entris™ II Precision Balance, Internal Adjustment
Entris™ II Precision Balance with Internal Adjustment offering isoCAL, LED touch technology, and 12 built-in applications at a budget price. Every balance offers quality, value and consistency.
Marke:  Sartorius BCE8200I-1CEU
1857.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24377" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16374748
  • 1955.00 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
  • Ganz gleich, was Sie wiegen möchten, die neue Entris™ II Waage ist immer die richtige Wahl.
  • Der Entris™ II bietet ein unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis und wird von fast 150 Jahren deutscher Ingenieurskunst unterstützt. Die Entris II ist in zwei Produktlinien erhältlich, so dass Sie die Waage finden können, die Ihren speziellen Wägebedürfnissen entspricht.
  • Bei über 40 Modellen, aus denen Sie wählen können, finden Sie sicher ein Modell, das Ihre grundlegenden Wägebedürfnisse erfüllt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CEU
8200 g
1000 mg
CEU Elektronische Toploading-Waage
Präzisionswaage
RS232, USB C
Touchscreen
PBT, Glas, Edelstahl
≤1,0 s
100 - 240 VAC (±10%), 50 - 60 Hz, 0,2 A
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Entris™ II Precision Balance, Internal Adjustment > Entris™ II Präzisionswaage, interne Anpassung; Kapazität: 8200 g, Ablesbarkeit: 1 g, Modell: CEU Elektronische Waage mit Oberschale