Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-BDS-HPLC-Säulen
Verwendung als robuste Universalsäule mit aromatischer Selektivität für QK/QS-Labors.
329.46 CHF - 755.70 CHF
Spezifikation
Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
---|---|
Porengröße | 130 Å |
Oberfläche | 170 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
USP-Typ | L11 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10384183
|
Thermo Scientific™
28905-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
690.39 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10261095
|
Thermo Scientific™
28905-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm |
726.54 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10374563
|
Thermo Scientific™
28903-054630 |
50 mm | 4.6 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10263233
|
Thermo Scientific™
28905-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
726.54 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10101083
|
Thermo Scientific™
28905-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10511885
|
Thermo Scientific™
28903-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
755.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10689983
|
Thermo Scientific™
28905-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10283553
|
Thermo Scientific™
28903-014001 |
10 mm | 4 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10354373
|
Thermo Scientific™
28903-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Als basendeaktivierte Säule mit einzigartiger Selektivität für aromatische und leicht polare Verbindungen können Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-BDS-LC-Säulen als alternative Selektivität zu C18- oder C8-Phasen verwenden. Diese wirtschaftlichen Säulen verfügen über eine geringere Silanol-Aktivität und bieten für Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrolllabors eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit. Das auf der Grundlage des bekannten Hypersil Silika basierende basendeaktivierte Silika zählt zu den beliebtesten verfügbaren Packungsmaterialien.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
- Hochwertige, basendeaktivierte Säulen
- Einmalige Selektivität für aromatische und leicht polare Verbindungen
- Hergestellt nach ISO 9001:2000-Vorgaben
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
5800 psi (400 bar) | |
170 m²/g | |
L11 | |
kugelförmiges, vollporöses, basendeaktiviertes Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
130 Å | |
60 °C | |
Phenyl (Ph) | |
5 % | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.