Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktion (SPE) leere Mikrotiterplatten
Diese leeren 96-Well-Mikrotiterplatten werden für Applikationen mit Thermo Scientific™ HyperSep 96-Well-Mikrotiterplatten verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ 60300-301
34.21 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10007734
  • 34.38 CHF / 40 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • HyperSep Festphasenextraktions-Kartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format.
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
  • Ideal für große Proben; entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen
  • Ermöglicht eine effiziente Routineverarbeitung mit Vakuum, positiven Druck oder Zentrifugation.
  • Das HyperSep-96 System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Mikrotiterplattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
  • Das innovative Design der HyperSep-96-Well-Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität in der Methodenentwicklung und bei der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Reevaluierung der Methoden.
  • Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können.
  • HyperSep-96 Produkte sind in Packungen mit 100 Einzel-Wells und in vormontierten Platten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 ml
Festphasenextraktion
96-Well-Mikrotiterplatte
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktion (SPE) leere Mikrotiterplatten > 1 ml