Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktion (SPE) leere Mikrotiterplatten
Diese leeren 96-Well-Mikrotiterplatten werden für Applikationen mit Thermo Scientific™ HyperSep 96-Well-Mikrotiterplatten verwendet.
25.52 CHF - 34.38 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion |
---|---|
Typ | 96-Well-Mikrotiterplatte |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11557661
|
Thermo Scientific™
60300-319 |
2 ml |
25.52 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10007734
|
Thermo Scientific™
60300-301 |
1 ml |
34.38 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- HyperSep Festphasenextraktions-Kartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format.
- Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
- Ideal für große Proben; entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen
- Ermöglicht eine effiziente Routineverarbeitung mit Vakuum, positiven Druck oder Zentrifugation.
- Das HyperSep-96 System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Mikrotiterplattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
- Das innovative Design der HyperSep-96-Well-Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität in der Methodenentwicklung und bei der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Reevaluierung der Methoden.
- Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können.
- HyperSep-96 Produkte sind in Packungen mit 100 Einzel-Wells und in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Festphasenextraktion | |
96-Well-Mikrotiterplatte |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktion (SPE) leere Mikrotiterplatten