Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Proteinfällungsplatte
Schnelle, effektive Entfernung von Proteinen aus biologischen Proben durch Protein Crash-Technik mit 96-Well Proteinfällungsplatten.
Marke:  Thermo Scientific™ 60304-201
141.46 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10331435
  • 142.17 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyperSep™ Proteinfällungsplatten ermöglichen die schnelle und effektive Entfernung von Proteinen aus biologischen Proben mithilfe der Protein Crash-Technik. In Verbindung mit SPE und SLE bietet die Protein Precipitation Plate eine Vielzahl an Optionen für die Probenvorbereitung biologischer Präparate. Die 96-Well-Platten eignen sich ideal für die Verwendung in automatisierten Systemen mit hohem Durchsatz.
HyperSep Proteinfällungsplatten bieten folgende Merkmale:
  • Duales Fritten-Design
  • Hydrophobe/oleophobe Fritten ermöglichen ausschließlich Proteinfällung
  • Porengröße optimiert für ideale Flussrate
  • Speziell ausgewähltes Polypropylen für schwach extrahierbare Substanzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Proteinfällungsplatte
HyperSep
Proteinfällungsplatte
Proteindenaturierung in biologischen Proben
HyperSep Protein
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Proteinfällungsplatte > Proteinfällungsplatte
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.