Learn More
Eppendorf™ PCR-Kühler
Innovative Lösung für Schutz, Transport und Lagerung empfindlicher Proben sowie zum sicheren Stoppen von Reaktionen.
Marke: Eppendorf™ 3881000015
132.99 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Behält eine Probentemperatur von 0°C über mehr als eine Stunde bei und ändert die Farbe, wenn die Temperatur 7°C überschreitet.
- Besser als ein Eisbad, einfach in der Handhabung, platzsparend und frei von Kontamination, also die perfekte Vorbereitung für PCR-Reaktionen
- Temperatur einzelner Röhrchen wird durch die Farbe der einzelnen Bohrungen angezeigt
- Speziell entwickelte Konuskontur verhindert das Einfrieren von Proben
- Kühlaggregat im universellen 96 Well-Format für0.2 ml- und 0.5 ml-PCR-Röhrchen, für Röhrchenstreifen, Platten und einzelne Röhrchen
Spezifikation
PCR-Reaktionseinrichtung | |
Rosa/blau | |
96 |
PCR-Kühler | |
0.2 ml |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30