Learn More
Brady™ Scherenschloss aus Nylon mit Kabel
Zur gleichzeitigen Absperrung mehrerer Absperrventile. Zur Absicherung von Netzkabeln, frei stehenden Vorrichtungen, Behältern, Zylindern oder Schutzeinrichtungen.
Marke: Brady™ 236921
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lockout-Vorrichtungen für Kabel
- Zur gleichzeitigen Absperrung mehrerer Absperrventile. Zur Absicherung von Netzkabeln, frei stehenden Vorrichtungen, Behältern, Zylindern oder Schutzeinrichtungen.
- Scissor-Lok mit Kabel
Spezifikation
Gate Valve Lockout | |
Glasfaserverstärktes Nylon | |
0.28 Zoll | |
25 x 115 x 16 mm | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
0.63 in. | |
16 mm | |
4.53 in. |
Gelb | |
Scissor-Lok mit 0,91 m Kabel | |
7 mm | |
115,00 x 16,00 mm | |
Kabel | |
16 mm | |
Je 1 | |
115 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Scherenschloss aus Nylon mit Kabel > Mit 0,91 m-Kabel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur