Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Javelin Online-SPE-Säulen für direkten Anschluss
Diese SPE-Vorsäulen mit Direktanschluss ermöglichen die Reinigung und Konzentration von Zielanalyten in Minutenschnelle und bieten ein von Hand anziehbares Design für Komfort und Effizienz.
Marke:  Thermo Scientific™ 60310-502
425.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10239314
  • 427.93 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Online-SPE-Produkten können Sie Zielanalyten in Minutenschnelle aufreinigen und aufkonzentrieren. Die Säulen sind in verschiedenen praktischen Formaten erhältlich und verwenden beliebte HyperSep SPE-Chemikalien. Bei Verwendung mit konventionellen HPLC-Systemen, Säulen und geeigneten Umschaltventilen bieten sie Folgendes:
  • Effektive Entfernung von Kontaminanten wie z. B. Proteinen aus Proben
  • Schnelle und effektive Reinigung und Konzentration von Zielverbindungen
Thermo Scientific HyperSep Javelin Online-SPE-Säulen für direkten Anschluss verfügen über ein einzigartiges von Hand anziehbares Design für Komfort und Effizienz.
HyperSep Javelin Direct-Connect Online-SPE-Säulen sind mit den folgenden HyperSep SPE-Chemikalien erhältlich:
HyperSep™ Retain™ PEP – zur Retention polarer und unpolarer Analyten
HyperSep Retain-CX – zur Retention von basischen und unpolaren Analyten
HyperSep Retain-AX – zur Retention von sauren und unpolaren Analyten
HyperSep™ Hypercarb™ – zur Retention extrem polarer Analyten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HyperSep Hypercarb; Innendurchmesser 3,0 mm
Konventionelles HPLC-System
HyperSep Hypercarb
3,0 mm
Online-Festphasenextraktion
HyperSep
Säule für die Online-Festphasenextraktion
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Javelin Online-SPE-Säulen für direkten Anschluss > HyperSep Hypercarb; 10 mm Länge; 3,0 mm Innendurchmesser