Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX-HPLC-Säulen
Säulenformat: Vorsäulenkartusche, 4/Packung; Kohlenstoffbeladung: 3 %; Porengröße: 300 Å; Säulenphase: Ionenaustausch
Marke: Thermo Scientific™ 73205-101030
933.24 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX-LC-Säulen zur optimierten Trennung von Proteinen, Peptiden und anderen kationischen Spezies. Diese leistungsstarken Säulen eignen sich hervorragend für die Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen und bieten eine höhere Effizienz als der polymere Ionenaustausch.
- Starke Kationenaustauschphase basierend auf der Sulfonsäure-Chemie
- Trennung und Retention basischer und anderer kationischer Substanzen
- 300 Å Porengröße zur verbesserten Protein- und Peptidtrennung
- Herausragende Stabilität unter anspruchsvollen pH-Bedingungen
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
100 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
60 °C | |
Sulfonsäure | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Ionenaustausch | |
Ionenaustausch |
1 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
100 m²/g | |
L52 | |
BioBasic | |
3 % | |
No | |
Analysesäule |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.