Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Javelin Online-SPE-Säulen für direkten Anschluss
Diese SPE-Vorsäulen mit Direktanschluss ermöglichen die Reinigung und Konzentration von Zielanalyten in Minutenschnelle und bieten ein von Hand anziehbares Design für Komfort und Effizienz.
393.94 CHF - 427.93 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Online-Festphasenextraktion |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Konventionelles HPLC-System |
Produktlinie | HyperSep |
Typ | Säule für die Online-Festphasenextraktion |
Produktcode | Marke | Sorbens | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sorbens | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10128044
|
Thermo Scientific™
60310-201 |
HyperSep Retain PEP | 2,1 mm |
397.40 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10771957
|
Thermo Scientific™
60310-202 |
HyperSep Retain PEP | 3,0 mm |
393.94 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10594275
|
Thermo Scientific™
60310-301 |
HyperSep Retain CX | 2,1 mm |
397.40 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10504285
|
Thermo Scientific™
60310-302 |
HyperSep Retain CX | 3,0 mm |
397.40 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10504855
|
Thermo Scientific™
60310-401 |
HyperSep Retain AX | 2,1 mm |
397.40 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10167694
|
Thermo Scientific™
60310-402 |
HyperSep Retain AX | 3,0 mm |
397.40 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10565225
|
Thermo Scientific™
60310-501 |
HyperSep Hypercarb | 2,1 mm |
426.19 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10239314
|
Thermo Scientific™
60310-502 |
HyperSep Hypercarb | 3,0 mm |
427.93 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Online-SPE-Produkten können Sie Zielanalyten in Minutenschnelle aufreinigen und aufkonzentrieren. Die Säulen sind in verschiedenen praktischen Formaten erhältlich und verwenden beliebte HyperSep SPE-Chemikalien. Bei Verwendung mit konventionellen HPLC-Systemen, Säulen und geeigneten Umschaltventilen bieten sie Folgendes:
- Effektive Entfernung von Kontaminanten wie z. B. Proteinen aus Proben
- Schnelle und effektive Reinigung und Konzentration von Zielverbindungen
Thermo Scientific HyperSep Javelin Online-SPE-Säulen für direkten Anschluss verfügen über ein einzigartiges von Hand anziehbares Design für Komfort und Effizienz.
HyperSep Javelin Online-SPE-Säulen für den direkten Anschluss sind mit den folgenden HyperSep SPE-Chemikalien erhältlich:- HyperSep Retain™ PEP – zur Retention polarer und unpolarer Analyten
- HyperSep Retain-CX – zur Retention von basischen und unpolaren Analyten
- HyperSep Retain-AX – zur Retention saurer und unpolarer Analyten
- HyperSep Hypercarb™ – zur Retention extrem polarer Analyten
Spezifikation
Online-Festphasenextraktion | |
Konventionelles HPLC-System | |
HyperSep | |
Säule für die Online-Festphasenextraktion |