Learn More
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11831282
|
Thermo Scientific™
60105-202 |
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg GCB | QuEChERS-Methode | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
11891062
|
Thermo Scientific™
60105-203 |
150 mg MgSO4, 50 mg PSA | QuEChERS-Methode | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
16883140
|
Thermo Scientific™
60105-214-P |
900 mg wasserfreies Magnesiumsulfat, 300 mg PSA | QuEChERS-Methode | 15 ml | N/A | ||||||
10794817
|
Thermo Scientific™
60105-204 |
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18 | QuEChERS-Methode | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
16893140
|
Thermo Scientific™
60105-215-P |
900 mg wasserfreies Magnesiumsulfat, 150 mg PSA | QuEChERS-Methode | 15 ml | N/A | ||||||
11851082
|
Thermo Scientific™
60105-205 |
900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg GCB | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
10769145
|
Thermo Scientific™
60105-206 |
900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg C18 | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
10639685
|
Thermo Scientific™
60105-207 |
400 mg PSA unten; 200 mg GCB oben; getrennt durch Fritte | USP-Methode | 6 ml-Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
10289954
|
Thermo Scientific™
60105-208 |
500 mg PSA unten; 250 mg GCB oben; getrennt durch eine Fritte | USP-Methode | 6 ml-Zentrifugenröhrchen |
247.30 CHF
30 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10127814
|
Thermo Scientific™
60105-209 |
500 mg PSA on Bottom, 500 mg GCB on Top, Separated by a Frit | USP-Methode | 6 ml-Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
10650446
|
Thermo Scientific™
60105-215 |
900 mg MgSO4, 150 mg PSA | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
10117364
|
Thermo Scientific™
60105-217 |
900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 45 mg GCB | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
10428664
|
Thermo Scientific™
60105-218 |
900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 15 mg GCB | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
10249644
|
Thermo Scientific™
60105-219 |
150 mg MgSO4, 25 mg PSA | QuEChERS-Methode | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
11524715
|
Thermo Scientific™
60105-220 |
150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 25 mg C18 | QuEChERS-Methode | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
11534715
|
Thermo Scientific™
60105-221 |
150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 2,5 mg GCB | QuEChERS-Methode | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
11544715
|
Thermo Scientific™
60105-222 |
150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 7,5 mg GCB | QuEChERS-Methode | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
10320885
|
Thermo Scientific™
60105-223 |
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg GCB | QuEChERS-Methode | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
11564715
|
Thermo Scientific™
60105-224 |
1200 mg MgSO4, 400 mg PSA | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
11574715
|
Thermo Scientific™
60105-225 |
1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18 | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
10301995
|
Thermo Scientific™
60105-226 |
1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18, 400 mg GCB | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
10066344
|
Thermo Scientific™
60105-227 |
900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 150 mg C18 | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
10649275
|
Thermo Scientific™
60105-230 |
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg GCB | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
10497724
|
Thermo Scientific™
60105-231 |
150 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg Chlorofiltr | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
15260359
|
Thermo Scientific™
60105-323 |
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg GCB | QuEChERS-Methode | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
11544735
|
Thermo Scientific™
60105-320 |
150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 25 mg C18 | QuEChERS-Methode | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
11514735
|
Thermo Scientific™
60105-317 |
900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 45 mg GCB | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
11584725
|
Thermo Scientific™
60105-313 |
750 mg MgSO4, 250 mg PSA, 250 mg C18, 250 GCB | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
11544725
|
Thermo Scientific™
60105-307 |
400 mg PSA unten; 200 mg GCB oben; getrennt durch Fritte | USP-Methode | 6 ml-Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
11554735
|
Thermo Scientific™
60105-322 |
150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 7,5 mg GCB | QuEChERS-Methode | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
11524725
|
Thermo Scientific™
60105-303 |
150 mg MgSO4, 50 mg PSA | QuEChERS-Methode | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
15207508
|
Thermo Scientific™
60105-306 |
900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg C18 | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
11534735
|
Thermo Scientific™
60105-319 |
150 mg MgSO4, 25 mg PSA | QuEChERS-Methode | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
11564735
|
Thermo Scientific™
60105-327 |
900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 150 mg C18 | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
11524735
|
Thermo Scientific™
60105-318 |
900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 15 mg GCB | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
11534725
|
Thermo Scientific™
60105-305 |
900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg GCB | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
11594725
|
Thermo Scientific™
60105-315 |
900 mg MgSO4, 150 mg PSA | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
15287498
|
Thermo Scientific™
60105-235 |
1.200 mg MgSO 4, 900 mg PSA | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
15210369
|
Thermo Scientific™
60105-331 |
150 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg Chlorofiltr | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
15220359
|
Thermo Scientific™
60105-302 |
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg GCB | QuEChERS-Methode | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
15270359
|
Thermo Scientific™
60105-324 |
1200 mg MgSO4, 400 mg PSA | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
15240359
|
Thermo Scientific™
60105-314 |
900 mg MgSO4, 300 mg PSA | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
15290349
|
Thermo Scientific™
60105-232 |
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg Chlorofiltr | QuEChERS-Methode | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
15210359
|
Thermo Scientific™
60105-238 |
150 mg MgSO4, 150 mg PSA, 50 mg C18 | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
15220369
|
Thermo Scientific™
60105-350 |
150 mg MgSO4, 150 mg PSA | QuEChERS-Methode | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
15250359
|
Thermo Scientific™
60105-321 |
150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 2,5 mg GCB | QuEChERS-Methode | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
15200369
|
Thermo Scientific™
60105-330 |
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg GCB | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
15290359
|
Thermo Scientific™
60105-326 |
1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18, 400 mg GCB | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
15280359
|
Thermo Scientific™
60105-325 |
1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18 | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
15230359
|
Thermo Scientific™
60105-304 |
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18 | QuEChERS-Methode | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
10619875
|
Thermo Scientific™
60105-214 |
900 mg MgSO4, 300 mg PSA | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
10259954
|
Thermo Scientific™
60105-213 |
750 mg MgSO4, 250 mg PSA, 250 mg C18, 250 GCB | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
15297498
|
Thermo Scientific™
60105-236 |
4000 mg MgSO4, 1000 mg NaCl, 1000 mg C6H9Na3O9, 500 mg C6H6Na2O7 · 1.5 H2O | QuEChERS-Methode | 15 ml Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
15820645
|
Thermo Scientific™
60105-204-P |
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18 | QuEChERS-Methode | 2 ml-Zentrifugenröhrchen | N/A | ||||||
Beschreibung
QuEChERS-Methoden für die dispersive Festphasenextraktion (SPE) bieten eine praktische und effektive Technik zur Extraktion und Reinigung von Pestizidrückständen in Lebensmitteln und anderen komplexen Matrizen. Das robuste Verfahren bietet eine Reihe überzeugender Vorteile: hohe Rückgewinnung, präzise Ergebnisse und hoher Probendurchsatz, geringer Verbrauch von Lösungsmittel und Gläsern, geringer Platzbedarf im Labor und niedrige Kosten für Reagenzien.
Thermo Scientific™ HyperSep Reinigungsprodukte für dispersive SPE sind in einer Vielzahl von gebrauchsfertigen Sorbenskombinationen erhältlich, die jeweils die korrekten Sorbentien für eine optimale Reinigung von Analyten enthalten, die mit QuEChERS-Methoden extrahiert wurden.
HyperSep Reinigungsprodukte für dispersive SPE enthalten PSA (primäre/sekundäre Amine) zum Entfernen von Verbindungen wie z. B. organischen Säuren und polaren Pigmenten. Einige Produkte kombinieren PSA mit endcapped C18 zum Entfernen der meisten Lipide und Sterole oder mit GCB zum Entfernen von Sterolen und Pigmenten wie Chlorophyll. Zur Aufnahme von großen und kleinen Proben stehen verschiedene Glasformate und Bettgewichte zur Auswahl.
Alle HyperSep Produkte für dispersive SPE sind gebrauchsfertig und für die jeweilige Methode optimiert. Dadurch:
- Sparen Sie wertvolle Vorbereitungszeit
- Erzielen Sie einheitlichere Analyseergebnisse dank konsistenter Produkte und strenger Qualitätskontrolle
- Erhalten Sie reinere Extrakte und eine geringere Anzahl an Peaks durch Verwendung hochwertiger, gebrauchsfertiger Produkte
Die 2003 vom USDA Eastern Regional Research Center entwickelte QuEChERS-Methode (für „Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe“) wird immer mehr zur Technik der Wahl für die Extraktion und Reinigung von Pestizidrückständen.
Die QuEChERS-Methode besteht aus zwei Schritten: Extraktion, gefolgt von Reinigung. Zurzeit sind vier Varianten der QuEChERS-Methode in Gebrauch:
- Die ursprüngliche QuEChERS-Methode verwendet Natriumchlorid zur Verbesserung der Extraktion
- Die dispersive AOAC-Methode 2007.01 verwendet als Puffer Natriumacetat anstelle von Natriumchlorid
- Die Zweiphasenmethode verwendet PSA und GCB zur Entfernung hoher Chlorophyll- und Phytosterinanteile im resultierenden Extrakt ohne Verlust an planaren Pestiziden (polaren Aromaten) mit einem Lösungsmittelgemisch aus Aceton und Toluol (Verhältnis 3:1)
- Die europäische Methode ähnelt der AOAC-Methode, verwendet für die Extraktion anstelle von Natriumacetat jedoch Natriumchlorid, Natriumcitratdihydrat und Dinatriumcitratsesquihydrat
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.