Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Reinigungsprodukte für dispersive SPE (QuEChERS)
Sparen Sie Zeit und erzielen Sie genauere Ergebnisse bei der Bestimmung von Pestiziden mit diesen gebrauchsfertigen Produkten zur dispersiven SPE für die QuEChERS-Reinigung.
Marke:  Thermo Scientific™ 60105-226
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10301995
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18, 400 mg GCB
HyperSep
QuEChERS-Aufreinigung
QuEChERS-Methode
Wasserfreies Magnesiumsulfat, Primär-/Sekundäramin, endverkapptes C18, graphitierter Ruß (GCB)
15 ml Zentrifugenröhrchen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Reinigungsprodukte für dispersive SPE (QuEChERS) > 1200 mg MgSO4,400 mg PSA, 400 mg C18 mit Endcapping, 400 mg Graphit, 15 ml-Zentrifugenröhrchen, 50/Packung
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.