Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Reinigungsprodukte für dispersive SPE (QuEChERS)
Sparen Sie Zeit und erzielen Sie genauere Ergebnisse bei der Bestimmung von Pestiziden mit diesen gebrauchsfertigen Produkten zur dispersiven SPE für die QuEChERS-Reinigung.
Marke:  Thermo Scientific™ 60105-204
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10794817
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18
HyperSep
QuEChERS-Aufreinigung
QuEChERS-Methode
Wasserfreies Magnesiumsulfat, Primär-/Sekundäramin, Endcapped C18
2 ml-Zentrifugenröhrchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Reinigungsprodukte für dispersive SPE (QuEChERS) > 150 mg wasserfreies MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg endcapped C18; 2 ml Mikrozentrifugenröhrchen; 100/Packung
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.