Learn More
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrat H+ HPLC-Säulen
Diese LC-Säulen werden mit einem speziellen, geschützten Verfahren hergestellt und durchlaufen strengste Qualitätskontrollen. Sie dienen dazu, das den Anwendungsanforderungen entsprechende Gegenion zu liefern.
335.40 CHF - 2103.45 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit | LC-MS |
---|---|
Max. Druck | 725 psi (50 bar) |
Partikelgröße | 8 μm |
pH | 1 bis 11 |
Verpackungsmaterial | Sphärisches, mikroporöses Polymer |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10649453
|
Thermo Scientific™
69008-307780 |
300 mm | 7,7 mm |
2103.45 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11517541
|
Thermo Scientific™
69708-254080 |
250 mm | 4 mm |
1637.87 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11507541
|
Thermo Scientific™
69608-107780 |
100 mm | 7,7 mm |
1732.89 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11507531
|
Thermo Scientific™
69008-057726 |
50 mm | 7,7 mm |
707.88 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11517531
|
Thermo Scientific™
69008-903027 |
5 mm | 3 mm |
335.40 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Kohlenhydrat H+-LC-Säulen werden mit einem speziellen, geschützten Verfahren hergestellt und durchlaufen strengste Qualitätskontrollen. Sie dienen dazu, das den Anwendungsanforderungen entsprechende Gegenion zu liefern. Jede Säule wird einzeln getestet, um die Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule sicherzustellen.
Säulen auf Polymerbasis für die Kohlenhydratanalyse bieten dem Chromatographieanwender Vorteile wie Temperatur- und pH-Stabilität sowie eine verbesserte Lösungsmittelauswahl.- Entwickelt für die Bestimmung von Kohlenhydraten, Sacchariden, organischen Säuren und Alkoholen
- Effiziente und reproduzierbare monodisperse Partikel
- Stabil für eine lange Säulen-Nutzungsdauer selbst bei niedrigen pH-Werten und hohen Temperaturen
Spezifikation
LC-MS | |
8 μm | |
Sphärisches, mikroporöses Polymer |
725 psi (50 bar) | |
1 bis 11 | |
Ligandenaustausch |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.