Learn More
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrat H+ HPLC-Säulen
Diese LC-Säulen werden mit einem speziellen, geschützten Verfahren hergestellt und durchlaufen strengste Qualitätskontrollen. Sie dienen dazu, das den Anwendungsanforderungen entsprechende Gegenion zu liefern.
Brand:  Thermo Scientific™ 69008-903027
349.58 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 11517531
  • 352.00 CHF / 2 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Add to basket
Description
Description
Die Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Kohlenhydrat H+-LC-Säulen werden mit einem speziellen, geschützten Verfahren hergestellt und durchlaufen strengste Qualitätskontrollen. Sie dienen dazu, das den Anwendungsanforderungen entsprechende Gegenion zu liefern. Jede Säule wird einzeln getestet, um die Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule sicherzustellen.
Säulen auf Polymerbasis für die Kohlenhydratanalyse bieten dem Chromatographieanwender Vorteile wie Temperatur- und pH-Stabilität sowie eine verbesserte Lösungsmittelauswahl.
  • Entwickelt für die Bestimmung von Kohlenhydraten, Sacchariden, organischen Säuren und Alkoholen
  • Effiziente und reproduzierbare monodisperse Partikel
  • Stabil für eine lange Säulen-Nutzungsdauer selbst bei niedrigen pH-Werten und hohen Temperaturen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Vorsäulenkartusche, 2/Pkg
LC-MS
725 psi (50 bar)
1 bis 11
L17
Sphärisches, mikroporöses Polymer
Ligandenaustausch
3 mm
5 mm
8 μm
65 °C
H+-Gegenion
Kohlenhydratanalyse
Vorsäulenkartusche
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrat H+ HPLC-Säulen > Vorsäule; Kohlenhydrat H+Gegenion; 3 x 5 mm
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.