Learn More
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Na+ HPLC-Säulen
Erhältlich als H+, Ca+2, Pb+2 und Na+-Format.
Marke: Thermo Scientific™ 69310-057726
756.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Erhältlich in H+, Ca+2, Pb+2 und Na+ Formaten, Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Na+ LC-Säulen eignen sich daher als Gegenion für Anwendungsanforderungen.
Säulen auf Polymerbasis für die Kohlenhydratanalyse bieten dem Chromatographieanwender Vorteile wie Temperatur- und pH-Stabilität sowie eine verbesserte Lösungsmittelauswahl.- Entwickelt für die Bestimmung von Kohlenhydraten, Sacchariden, organischen Säuren und Alkoholen
- Effiziente und reproduzierbare monodisperse Partikel
- Stabil für eine lange Säulen-Nutzungsdauer selbst bei niedrigen pH-Werten und hohen Temperaturen
Spezifikation
Vorsäulen | |
LC/MS | |
363 psi (25 bar) | |
1 bis 11 | |
L58 | |
Sphärisches, mikroporöses Polymer | |
Ligandenaustausch |
7,7 mm | |
50 mm | |
10 μm | |
85 °C | |
Na+-Gegenion | |
Kohlenhydratanalyse | |
Vorsäule |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Na+ HPLC-Säulen > Analysesäule; Karbohydrat Na+; 7,7 x 50 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur