Learn More
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Na+ HPLC-Säulen
Erhältlich als H+, Ca+2, Pb+2 und Na+-Format.
760.08 CHF - 2103.45 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit LC/MS
Max. Druck 363 psi (25 bar)
Partikelgröße 10 μm
pH 1 bis 11
Temperatur 85 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11577531
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
69310-057726
50 mm 7,7 mm
760.08 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11587531
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
69310-307780
300 mm 7,7 mm
2103.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erhältlich in H+, Ca+2, Pb+2 und Na+ Formaten, Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Na+ LC-Säulen eignen sich daher als Gegenion für Anwendungsanforderungen.
Säulen auf Polymerbasis für die Kohlenhydratanalyse bieten dem Chromatographieanwender Vorteile wie Temperatur- und pH-Stabilität sowie eine verbesserte Lösungsmittelauswahl.
  • Entwickelt für die Bestimmung von Kohlenhydraten, Sacchariden, organischen Säuren und Alkoholen
  • Effiziente und reproduzierbare monodisperse Partikel
  • Stabil für eine lange Säulen-Nutzungsdauer selbst bei niedrigen pH-Werten und hohen Temperaturen
Spezifikation
Spezifikation
LC/MS
10 μm
85 °C
Na+-Gegenion
Kohlenhydratanalyse
363 psi (25 bar)
1 bis 11
L58
Sphärisches, mikroporöses Polymer
Ligandenaustausch
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Na+ HPLC-Säulen