Learn More
Ansell HyFlex™ Leichte weiße Handschuhe der Serie 11-605 aus Polyurethan
Für leichte und empfindliche Anwendungen in trockenen Umgebungen, bei denen es auf höchste Geschicklichkeit ankommt
Marke:  Ansell 11605100
34.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12600722
  • 50.45 CHF / 12 Paare
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Nylonhandschuhe sind bequem und flexibel
  • Die Polyurethanbeschichtung an den Fingerspitzen verbessert das Feingefühl
  • Entwickelt für leichte und filigrane Anwendungen, die ein hohes Maß an Fingerfertigkeit erfordern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 3
Polyurethan
ANSI A1
Nylon
10
Fahrzeuge, Maschinen/Anlagen und Metallverarbeitung
11-605
Fingerspitzen
Weiß, Gelb
Spezifisch
Tauchbeschichtete Handschuhe
003XA
Strick
15
Name des Produkts
Ansell HyFlex™ Leichte weiße Handschuhe der Serie 11-605 aus Polyurethan > Größe: 10