Learn More
Ansell HyFlex™ 11-600W White Nylon Gloves with Polyurethane Coating
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Entwickelt für leichte und filigrane Anwendungen in trockenen Umgebungen
- Freihändige Fingerfertigkeit mit Schutz für leichte Anwendungen
- Die Polyurethanbeschichtung auf der Handfläche verbessert das Feingefühl
- Die weiße Farbe ist ideal für saubere Anwendungen
Compliance
Entspricht ANSI A1 (Schnittfestigkeit) und ANSI3 (Abriebfestigkeit); EN 388-3121 und EN 1149 Normen.
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Weiß |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spezifisch |
Material | Nylon |
Größe | 10 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fahrzeuge, Maschinen/Anlagen und Metallverarbeitung |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Serie | 11-600W |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell HyFlex™ 11-600W White Nylon Gloves with Polyurethane Coating >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur